3,5-Diethynylpyridine ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4613-1G D4613-5G
TCIAD4613-1GEA 180 EUR
TCIAD4613-1G TCIAD4613-5G
3,5-Diethynylpyridine ≥96.0% (por GC)
3,5-Diethynylpyridine
Formula: C₉H₅N
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11109669
Núm. CAS: 67227-90-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C