Dihexil éter ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L07076.09
L07076.18
L07076.09EA
36.5
EUR
L07076.09
L07076.18
Dihexil éter ≥98%
Dihexil éter
Purity: 98%
CAS No.: 112-58-3
Molecular Formula: C12H26O
Formula Weight: 186.34
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4204
Odour: Mild
Melting Point: -43°
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 1738177
MDL No.: MFCD00009525
Formula:
C₁₂H₂₆O Pto. Ebullición: 228…230 °C Pto. de fusión: –43 °C Densidad: 0,793 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009525 Núm. CAS: 112-58-3 EINECS: 203-987-8 |