4,7-Dibromo-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4614-200MG D4614-1G
TCIAD4614-200MGEA 69 EUR
TCIAD4614-200MG TCIAD4614-1G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (por GC)
4,7-Dibromo-2,1,3-benzoxadiazole
Formula: C₆H₂Br₂N₂O
Número MDL: MFCD02114623
Núm. CAS: 54286-63-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C