Diethyl-2-propynylmalonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Propynylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl Propargylmalonate, Propargylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-(prop-2-yn-1-yl)malonate
D4616-1G
D4616-5G
TCIAD4616-1GEA
103
EUR
TCIAD4616-1G
TCIAD4616-5G
Diethyl-2-propynylmalonate ≥97.0% (por GC)
Diethyl-2-propynylmalonate
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ MW: 198,22 g/mol Pto. Ebullición: 115°C |
Número MDL:
MFCD00091967 Núm. CAS: 17920-23-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...