Alcohol 2,3-difluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4619-5G D4619-25G
TCIAD4619-5GEA 38 EUR
TCIAD4619-5G TCIAD4619-25G
Alcohol 2,3-difluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2,3-difluorobencílico
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Pto. de inflamación: 94°C
Número MDL: MFCD00010312
Núm. CAS: 75853-18-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %