1,3-Difluoro-5-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluoroiodobenzene
D4620-5G D4620-25G
TCIAD4620-5GEA 37 EUR
TCIAD4620-5G TCIAD4620-25G
1,3-Difluoro-5-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
1,3-Difluoro-5-iodobenceno
Formula: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD03094155
Núm. CAS: 2265-91-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %