2,3-Difluoro-5-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4623-1G D4623-5G
TCIAD4623-1GEA 25 EUR
TCIAD4623-1G TCIAD4623-5G
2,3-Difluoro-5-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
2,3-Difluoro-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₂F₅N
MW: 183.08 g/mol
Número MDL: MFCD04972837
Núm. CAS: 89402-42-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %