4,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4627-1G D4627-5G
TCIAD4627-1GEA 89 EUR
TCIAD4627-1G TCIAD4627-5G
4,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (por GC)
4,6-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Número MDL: MFCD00156141
Núm. CAS: 4203-18-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
melting range max. 5.0 deg-C