2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4631-1G D4631-5G
TCIAD4631-1GEA 198 EUR
TCIAD4631-1G TCIAD4631-5G
2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole
Formula: C₁₈H₁₆Br₂Si
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 686290-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f22e57ad5acd8fba261f26a91946519ea8f2159&vid=0f22e57ad5acd8fba261f26a91946519ea8f2159&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C