[1-[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-4-iodobenzene](difluoroborane) ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D4632-200MG D4632-1G
TCIAD4632-200MGEA 108 EUR
TCIAD4632-200MG TCIAD4632-1G
[1-[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-4-iodobenzene](difluoroborane) ≥98.0% (by HPLC)
[1-[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-4-iodobenzene](difluoroborane)
Formula: C₁₉H₁₈BF₂IN₂
Número MDL: MFCD29905036
Núm. CAS: 250734-47-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.60 to 6.80 %
Lambda max. 500.0 to 505.0 nm (CH2Cl2)
Molar extinction coefficient min. 88000 (CH2Cl2, 500.0 to 505.0nm)