2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']difuran
Proveedor: TCI
D4633-200MG
D4633-1G
TCIAD4633-200MGEA
139
EUR
TCIAD4633-200MG
TCIAD4633-1G
2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']difuran
2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']difuran
Formula:
C₂₂H₁₄O₂ Pto. de fusión: 345°C |
Núm. CAS:
5379-77-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Elemental analysis (Carbon) | 82.50 to 87.50 % |