Dimethyl [2,2'-bipyridine]-4,4'-dicarboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-Dimethoxycarbonyl-2,2'-bipyridine, 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid dimethyl ester, Dimethyl 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylate, 4,4'-Bis(methoxycarbonyl)-2,2'-bipyridine
D4635-1G D4635-5G
TCIAD4635-1GEA 48 EUR
TCIAD4635-1G TCIAD4635-5G
Dimethyl [2,2'-bipyridine]-4,4'-dicarboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dimethyl [2,2'-bipyridine]-4,4'-dicarboxylate
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₄
MW: 272.2600 g/mol
Número MDL: MFCD02669916
Núm. CAS: 71071-46-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C