3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(3,5-Dibromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
D4637-5G D4637-25G
TCIAD4637-5GEA 32 EUR
TCIAD4637-5G TCIAD4637-25G
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Número MDL: MFCD00191992
Núm. CAS: 22362-66-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C