1,4-Dioxan-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Dioxanone
D4644-5G D4644-25G
TCIAD4644-5GEA 80 EUR
TCIAD4644-5G TCIAD4644-25G
1,4-Dioxan-2-one ≥98.0% (por GC)
1,4-Dioxan-2-one
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 28°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00215855
Núm. CAS: 3041-16-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %