9,10-Diphenylanthracene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(9,10-Diphenylanthracen-2-yl)boronic acid
D4647-200MG
D4647-1G
TCIAD4647-200MGEA
44
EUR
TCIAD4647-200MG
TCIAD4647-1G
9,10-Diphenylanthracene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
9,10-Diphenylanthracene-2-boronic acid
Formula:
C₂₆H₁₉BO₂ MW: 374,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD16621110 Núm. CAS: 597553-98-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 106.0 % |