Óxido de dimetilestano ≥95.0% (W)
Proveedor: TCI
Peligro
D4649-25G D4649-100G
TCIAD4649-25GEA 68 EUR
TCIAD4649-25G TCIAD4649-100G
Óxido de dimetilestano ≥95.0% (W)
Óxido de dimetilestano
Formula: C₂H₆OSn
Pto. de fusión: 395°C
Número MDL: MFCD00013838
Núm. CAS: 2273-45-2
EINECS: 218-881-7
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with ignition residue) min. 95.0 %