2,6-Dichloronicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4650-200MG D4650-1G
TCIAD4650-200MGEA 17 EUR
TCIAD4650-200MG TCIAD4650-1G
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
2,6-Dichloronicotinonitrile
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
Número MDL: MFCD03411341
Núm. CAS: 40381-90-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C