trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-N-(2,6-Diisopropylphenyl)-1-(pyridin-2-yl)methanimine
D4652-200MG D4652-1G
TCIAD4652-200MGEA 108 EUR
TCIAD4652-200MG TCIAD4652-1G
trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline ≥95.0% (por GC)
trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline
Formula: C₁₈H₂₂N₂
Número MDL: MFCD06669887
Núm. CAS: 908294-68-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %