Ioduro de 1,3-dimetilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dimethyl-1H-imidazol-3-ium iodide
D4654-5G
D4654-25G
TCIAD4654-5GEA
51
EUR
TCIAD4654-5G
TCIAD4654-25G
Ioduro de 1,3-dimetilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ioduro de 1,3-dimetilimidazolio
Formula:
C₅H₉IN₂ |
Número MDL:
MFCD00159685 Núm. CAS: 4333-62-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 89.0 deg-C |