2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4658-1G D4658-5G
TCIAD4658-1GEA 61 EUR
TCIAD4658-1G TCIAD4658-5G
2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine
Formula: C₆H₈BrN₃
Número MDL: MFCD00160167
Núm. CAS: 59352-90-8
EINECS: 261-714-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C