5,6-Diamino-1,3-diethyluracil hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5,6-Diamino-1,3-diethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione hydrochloride
D4659-1G D4659-5G
TCIAD4659-1GEA 67 EUR
TCIAD4659-1G TCIAD4659-5G
5,6-Diamino-1,3-diethyluracil hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5,6-Diamino-1,3-diethyluracil hydrochloride
Formula: C₈H₁₄N₄O₂·HCl
MW: 234,68 g/mol
Número MDL: MFCD22573561
Núm. CAS: 1785764-26-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 235.0 to 239.0 deg-C