1,5-Dibromonaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4660-1G D4660-5G
TCIAD4660-1GEA 83 EUR
TCIAD4660-1G TCIAD4660-5G
1,5-Dibromonaftaleno ≥98.0% (por GC)
1,5-Dibromonaftaleno
Formula: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,9600 g/mol
Pto. Ebullición: 326°C
Número MDL: MFCD00089984
Núm. CAS: 7351-74-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C