2,5-Diethynylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4664-250MG D4664-1G
TCIAD4664-250MGEA 62 EUR
TCIAD4664-250MG TCIAD4664-1G
2,5-Diethynylpyridine ≥98.0% (por GC)
2,5-Diethynylpyridine
Formula: C₉H₅N
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11109672
Núm. CAS: 137000-75-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C