Bromuro de dietilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4667-1G D4667-5G
TCIAD4667-1GEA 16 EUR
TCIAD4667-1G TCIAD4667-5G
Bromuro de dietilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de dietilamonio
Formula: C₄H₁₂BrN
Número MDL: MFCD00012498
Núm. CAS: 6274-12-0
EINECS: 228-466-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C