1,5-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4668-5G D4668-25G
TCIAD4668-5GEA 121 EUR
TCIAD4668-5G TCIAD4668-25G
1,5-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
1,5-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂O₂
Número MDL: MFCD16251539
Núm. CAS: 132178-78-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %