3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,6-Dibromonaphthalene-2,7-diol
D4669-1G D4669-5G
TCIAD4669-1GEA 115 EUR
TCIAD4669-1G TCIAD4669-5G
3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂O₂
MW: 317,98 g/mol
Número MDL: MFCD00277643
Núm. CAS: 96965-79-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C