Ácido (3,5-dibromofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D4670-5G D4670-25G
TCIAD4670-5GEA 47 EUR
TCIAD4670-5G TCIAD4670-25G
Ácido (3,5-dibromofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3,5-dibromofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BBr₂O₂
MW: 279.72 g/mol
Número MDL: MFCD01075725
Núm. CAS: 117695-55-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %