2,6-Di(1-pyrazolyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4672-1G D4672-5G
TCIAD4672-1GEA 93 EUR
TCIAD4672-1G TCIAD4672-5G
2,6-Di(1-pyrazolyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2,6-Di(1-pyrazolyl)pyridine
Formula: C₁₁H₉N₅
Número MDL: MFCD28336856
Núm. CAS: 123640-38-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C