N,N-Dimethyl-6-propionyl-2-naphthylamine (Prodan) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Propionyl-2-dimethylaminonaphthalene, 1-(6-(Dimethylamino)naphthalen-2-yl)propan-1-one, Prodan, 2-(Dimethylamino)-6-propionylnaphthalene
D4678-200MG D4678-1G
TCIAD4678-200MGEA 88 EUR
TCIAD4678-200MG TCIAD4678-1G
N,N-Dimethyl-6-propionyl-2-naphthylamine (Prodan) ≥98.0% (por GC)
N,N-Dimethyl-6-propionyl-2-naphthylamine (Prodan)
Formula: C₁₅H₁₇NO
MW: 227.302 g/mol
Número MDL: MFCD00056615
Núm. CAS: 70504-01-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C