2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N'-(2-Hydroxyethyl)-N,N,N'-trimethylethylenediamine, N2-(2-Hydroxyethyl)-N1,N1,N2-trimethyl-1,2-ethylenediamine
D4680-25ML D4680-100ML
TCIAD4680-25MLEA 36 EUR
TCIAD4680-25ML TCIAD4680-100ML
2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol
Formula: C₇H₁₈N₂O
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00010387
Núm. CAS: 2212-32-0
EINECS: 218-658-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %