4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Diethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Diethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
D4681-1G
D4681-5G
TCIAD4681-1GEA
83
EUR
TCIAD4681-1G
TCIAD4681-5G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₁H₁₆BNO₃ MW: 221,06 g/mol |
Número MDL:
MFCD03411949 Núm. CAS: 389621-80-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |