2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)piridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4684-1G D4684-5G
TCIAD4684-1GEA 35 EUR
TCIAD4684-1G TCIAD4684-5G
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)piridina ≥97.0% (por GC)
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00042246
Núm. CAS: 39890-98-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %