N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4689-200MG
D4689-1G
TCIAD4689-200MGEA
36
EUR
TCIAD4689-200MG
TCIAD4689-1G
N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulphonamide hydrochloride
Formula:
C₃₁H₄₅ClN₂O₅S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00914940 Núm. CAS: 141625-93-6 Índice Merck: 14,03449 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 142.0 to 146.0 deg-C |