1,3-Dibromo-5-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4691-1G
D4691-5G
TCIAD4691-1GEA
42
EUR
TCIAD4691-1G
TCIAD4691-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Formula:
C₆H₃Br₂I |
Número MDL:
MFCD07778996 Núm. CAS: 19752-57-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 121.0 to 125.0 deg-C |