1,2-Dicloro-4-fluoro-5-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
D4694-5G D4694-25G
TCIAD4694-5GEA 42 EUR
TCIAD4694-5G TCIAD4694-25G
1,2-Dicloro-4-fluoro-5-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2-Dicloro-4-fluoro-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209.99 g/mol
Pto. Ebullición: 247°C
Pto. de fusión: 17°C
Número MDL: MFCD00075330
Núm. CAS: 2339-78-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %