6,7-Dimethoxy-4-hydroxyquinoline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6,7-Dimethoxyquinolin-4-ol, 6,7-Dimethoxy-4-quinolinol
D4695-1G
D4695-5G
TCIAD4695-1GEA
144
EUR
TCIAD4695-1G
TCIAD4695-5G
6,7-Dimethoxy-4-hydroxyquinoline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6,7-Dimethoxy-4-hydroxyquinoline
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ MW: 205.21 g/mol |
Número MDL:
MFCD07368026 Núm. CAS: 13425-93-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 227.0 to 231.0 deg-C |