1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dibenzoylacetylene
D4699-250MG D4699-1G
TCIAD4699-250MGEA 70 EUR
TCIAD4699-250MG TCIAD4699-1G
1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione ≥96.0% (por GC)
1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione
Formula: C₁₆H₁₀O₂
MW: 234,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 1087-09-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C