2,5-Dibromo-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4702-1G
D4702-5G
TCIAD4702-1GEA
16
EUR
TCIAD4702-1G
TCIAD4702-5G
2,5-Dibromo-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-3-nitropiridina
Formula:
C₅H₂Br₂N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD09266223 Núm. CAS: 15862-37-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |