2',5-Dichloro-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4703-1G D4703-5G
TCIAD4703-1GEA 29 EUR
TCIAD4703-1G TCIAD4703-5G
2',5-Dichloro-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
2',5-Dichloro-2-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₈Cl₂O₂
Número MDL: MFCD02682994
Núm. CAS: 61785-35-1
EINECS: 262-965-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C