Deciltrimetoxisilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4704-25G D4704-250G
TCIAD4704-25GEA 44 EUR
TCIAD4704-25G TCIAD4704-250G
Deciltrimetoxisilano ≥97.0% (por GC)
Deciltrimetoxisilano
Formula: C₁₃H₃₀O₃Si
Número MDL: MFCD00069135
Núm. CAS: 5575-48-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %