Ácido 2,6-dicloro-3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4707-1G
D4707-5G
TCIAD4707-1GEA
36
EUR
TCIAD4707-1G
TCIAD4707-5G
Ácido 2,6-dicloro-3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2,6-dicloro-3-piridinmetabórico
Formula:
C₅H₄BCl₂NO₂ Pto. de fusión: 150°C |
Número MDL:
MFCD03094989 Núm. CAS: 148493-34-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 110.0 % |