Propilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diethyl 2-propylmalonate
D4708-25ML D4708-5ML
TCIAD4708-25MLEA 33 EUR
TCIAD4708-25ML TCIAD4708-5ML
Propilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Propilmalonato de dietilo
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Pto. Ebullición: 222°C
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00009168
Núm. CAS: 2163-48-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2901bff9633cddcf118108af5a6f5cedd637be4e&vid=2901bff9633cddcf118108af5a6f5cedd637be4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %