1-(3,3-Diphenyl-N-methylpropylamino)-2-methyl-2-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino]-2-methyl-2-propanol, 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
D4713-5G D4713-25G
TCIAD4713-5GEA 46 EUR
TCIAD4713-5G TCIAD4713-25G
1-(3,3-Diphenyl-N-methylpropylamino)-2-methyl-2-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(3,3-Diphenyl-N-methylpropylamino)-2-methyl-2-propanol
Formula: C₂₀H₂₇NO
MW: 297,43 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Número MDL: MFCD07782118
Núm. CAS: 100442-33-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %