Diseleniuro de dietilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4715-1G D4715-5G
TCIAD4715-1GEA 63 EUR
TCIAD4715-1G TCIAD4715-5G
Diseleniuro de dietilo ≥96.0% (por GC)
Diseleniuro de dietilo
Formula: C₄H₁₀Se₂
MW: 216,04 g/mol
Pto. Ebullición: 85°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015491
Núm. CAS: 628-39-7
EINECS: 211-042-6
UN: 3440
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %