2,7-Diamino-9,9-di-n-octylfluorene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diamine
D4719-200MG
D4719-1G
TCIAD4719-200MGEA
79
EUR
TCIAD4719-200MG
TCIAD4719-1G
2,7-Diamino-9,9-di-n-octylfluorene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,7-Diamino-9,9-di-n-octylfluorene
Formula:
C₂₉H₄₄N₂ MW: 420,69 g/mol |
Número MDL:
MFCD27923070 Núm. CAS: 851042-10-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |