4,6-Dicloro-5-metoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4723-5G D4723-25G
TCIAD4723-5GEA 21 EUR
TCIAD4723-5G TCIAD4723-25G
4,6-Dicloro-5-metoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
4,6-Dicloro-5-metoxipirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179.01 g/mol
Número MDL: MFCD00087680
Núm. CAS: 5018-38-2
EINECS: 225-699-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C