3,6-Dibromophthalic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4724-200MG
D4724-1G
TCIAD4724-200MGEA
69
EUR
TCIAD4724-200MG
TCIAD4724-1G
3,6-Dibromophthalic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,6-Dibromophthalic anhydride
Formula:
C₈H₂Br₂O₃ |
Número MDL:
MFCD01117424 Núm. CAS: 25834-16-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 207.0 to 212.0 deg-C |