2,5-Di(2-thienyl)thieno[3,2-b]thiophene ≥94.0% (por GC)

Proveedor: TCI

D4725-200MG D4725-1G
TCIAD4725-200MGEA 86 EUR
TCIAD4725-200MG TCIAD4725-1G
2,5-Di(2-thienyl)thieno[3,2-b]thiophene ≥94.0% (por GC)
2,5-Di(2-thienyl)thieno[3,2-b]thiophene
Formula: C₁₄H₈S₄
Número MDL: MFCD11114556
Núm. CAS: 21210-90-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR