α-Cloro-2,5-difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D4726-5G
D4726-25G
TCIAD4726-5GEA
45
EUR
TCIAD4726-5G
TCIAD4726-25G
α-Cloro-2,5-difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Cloro-2,5-difluorotolueno
Formula:
C₇H₅ClF₂ Pto. Ebullición: 74°C |
Número MDL:
MFCD01090989 Núm. CAS: 495-07-8 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |