Dimetoxi(diisobutil)silano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Diisobutyldimethoxysilane
D4727-5ML
D4727-25ML
TCIAD4727-5MLEA
16
EUR
TCIAD4727-5ML
TCIAD4727-25ML
Dimetoxi(diisobutil)silano ≥98.0% (por GC)
Dimetoxi(diisobutil)silano
Formula:
C₁₀H₂₄O₂Si Pto. Ebullición: 72°C Pto. de inflamación: 102°C |
Número MDL:
MFCD00236510 Núm. CAS: 17980-32-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |